C94009
4-Cyanophenol
95%
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
110-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves