B34680
Biphenyl-4-carboxaldehyde
99%
Sinonimo/i:
4-Phenylbenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Beilstein:
606693
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
184 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-59 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
352.0 - 381.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
177.8 - 194.4 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Yuki Okabe et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 22(5), 713-725 (2017-01-14)
The construction of molecular catalysts that are active toward CO
Danuta Sek et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 175, 24-35 (2016-12-25)
The new Schiff bases bearing anthracene unit were synthesized from 2-aminoanthracene and various aldehydes such as: benzaldehyde, 4-(diphenylamino)benzaldehyde, 9-phenanthrenecarboxaldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, and biphenyl-4-carboxaldehyde, 2-naphthaldehyde. Resulted azomethines were characterized by IR, NMR (
Sorel Jatunov et al.
Carbohydrate polymers, 123, 288-296 (2015-04-07)
A variety of fluorescent imino and secondary amino chitosans were synthesized under very mild conditions by reaction of the biopolymer amino functions with aromatic aldehydes in an acidified methanolic suspension. Simultaneous reactions of several aldehydes with chitosan were successfully carried