N109
1-Naphthaldehyde
95%
Sinonimo/i:
α-Naphthal, Naphthalene-1-carbaldehyde, α-Naphthaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.652 (lit.)
P. ebollizione
160-161 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
1-2 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H
SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- (S)-1-α-naphthyl-1-ethanol
- N-(4-aryl)-N-(α-naphthyliden)amines
- N-aryl-N-[1-(1-naphthyl)but-3-enyl]amines
- naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?