158224
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-butylaniline
98%
Sinonimo/i:
MBBA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid crystal
Indice di rifrazione
n20/D 1.5496 (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)19-14-16-8-12-18(20-2)13-9-16/h6-14H,3-5H2,1-2H3/b19-14+
FEIWNULTQYHCDN-XMHGGMMESA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?