Documenti fondamentali
330817
Sigma-Aldrich
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6C6H4C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
liquid crystal
Stringa SMILE
CCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C20H23N/c1-2-3-4-5-6-7-17-8-12-19(13-9-17)20-14-10-18(16-21)11-15-20/h8-15H,2-7H2,1H3
ZGOWXOZNUNZPAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile (7CB) belongs to the family of thermotropic liquid crystals from the CB family. Crystal transition temperature of 7CB is 15oC and it melts at 36oC. 1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)