Documenti fondamentali
196878
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.12
Beilstein:
2327537
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
83-86 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Aldol reaction of 3-(trifluoromethyl)benzaldehyde with hydroxyacetone in the aldolase antibody 38C2-ionic liquid system has been investigated.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of fluorinated materials catalyzed by proline or antibody 38C2 in ionic liquid.
Kitazume T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 121(2), 205-212 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
196878-1G
196878-25G4061838762252
196878-5G4061838762269