196681
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4583 (lit.)
P. eboll.
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Densità
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?