Key Documents
89660
Sigma-Aldrich
o-Tolunitrile
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Methylbenzonitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Beilstein:
1857417
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5279 (lit.)
n20/D 1.528
P. eboll.
205 °C (lit.)
Punto di fusione
−13-−11 °C (lit.)
−13-−11 °C
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants