Documenti fondamentali
250694
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-o-tolualdehyde
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-5H
ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde has been used in the preparation of:
  • ω-(dimethylamino)-alkylethyl-4(-2-(trifluorormethyl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylates
  • methyl (E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluoromethylphenyl)vinyl]-phenyl]-3-methoxyacrylate via Wittig-Horner reaction
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J Alzeer et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(4), 560-568 (2000-02-26)
Phenyl beta-methoxyacrylates, linked to an aromatic ring via an olefinic bridge, have been identified as novel, potentially inexpensive, antimalarial agents. The compounds are believed to exert their activity by inhibition of mitochondrial electron transport at the cytochrome bc(1) complex. A
A homologous series of permanently charged 1,4-dihydropyridines: novel probes designed to localize drug binding sites on ion channels.
N Baindur et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(23), 3743-3745 (1993-11-12)