349089
2-Cyanobenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
2-Formylbenzonitrile, Phthalaldehydonitrile (8CI), o-Cyanobenzaldehyde, o-Formylbenzonitrile
Saggio
98%
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
nitrile
Stringa SMILE
O=Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H
QVTPWONEVZJCCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the base-catalyzed one-pot synthesis of 3-substituted isoindolinones
- in the synthesis of 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindoles, via Baylis-Hillman reaction
- in the synthesis of 3-(N-substituted amino)-1-isoindolenones
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?