T35505
m-Tolualdehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Methylbenzaldehyde
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde