129658
m-Anisaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Methoxybenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. ebollizione
143 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
m-Anisaldehyde is a class of benzaldehyde, used as a potent antifungal agent and as the starting material for complex aromatic compounds.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?