Documenti fondamentali
05320590
p-Anisaldehyde
primary reference standard
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
471382
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
248 °C (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Acetophenone analytical standard
Supelco
42163
Acetophenone
Sodio idrossido BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Sigma-Aldrich
S8045
Sodio idrossido
Cloroformio-d "100%", 99.95 atom % D
Sigma-Aldrich
151858
Cloroformio-d
Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetone
Metanolo suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo