Documenti fondamentali
8.18530
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Cyanobenzaldehyde, 4-Formylbenzonitrile
About This Item
Formula condensata:
4-(OHC)C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
203-267-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
133 °C/16 hPa
Punto di fusione
100-103 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N#Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3