8.06766
4-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Nitrobenzaldehyde
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Potenza
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
101-104 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2