V900833
Hialuronidase
Vetec™, reagent grade
Sinônimo(s):
Hialuronato 4-glicanohidrolase, Hialuronoglicosaminidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine testis
conjugado
conjugate (Glucosaminoglycan)
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Formulário
powder
atividade específica
≥750 units/mg solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)