1612594
USP
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sevoflurane
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.275 (lit.)
p.e.
59 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
chave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
closed cup - boils before flash
Ponto de fulgor (°C)
closed cup - boils before flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)