1612572
USP
Sevoflurane Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Hexafluoroisopropyl methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sevoflurane
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(OC)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
chave InChI
VNXYDFNVQBICRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare sevoflurane-related compounds stock solution during impurity analysis of sevoflurane by using gas chromatography in conjunction with flame ionization (GC-FI) as a detector.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)