1612540
USP
Sevoflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sevoflurane
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
chave InChI
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard and control standard solutions by using gas chromatography in conjunction with a flame ionization detector (GC-FID) during impurity analysis of sevoflurane.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3