Y0001046
Sevoflurane
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sevoflurane
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
chave InChI
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)