1612550
USP
Sevoflurane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(fluoromethoxy)-1-propene, Pentafluoroisopropenyl fluoromethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sevoflurane
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=C(F)F)OCF
InChI
1S/C4H2F6O/c5-1-11-2(3(6)7)4(8,9)10/h1H2
chave InChI
VMCHRPIQINOPJR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)