934038
Hexafluoroisopropyl methyl ether
≥99%, anhydrous, battery grade
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, HFME, HFPM, Isoindoklon
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Application: Battery manufacturing
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤250 ppm acid (HF)
≤500 ppm H2O
p.e.
50 °C
densidade
1.39 g/mL
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(OC)C(F)(F)F
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)