934046
Ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
≥99%, anhydrous, battery grade
Sinônimo(s):
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl ethyl ether, 1-Ethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethane, ETFE, HFE 374
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤100 ppm HF
≤200 ppm H2O
pb
58 °C
pf
-86 °C (lit.)
densidade
1.21 g/mL
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)