Key Documents
1478844
USP
Composto D relacionado ao orlistato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Formil-L-leucina (3S,4R,6S)-3-hexil-2-oxo-6-undeciltetra-hidro-2H-piran-4-il éster
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H53NO5
Número CAS:
Peso molecular:
495.73
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
orlistat
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
chave InChI
IYWNIYFHQZQPBP-YIPNQBBMSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.Para maiores informações e assistência, acesse o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP do Composto D relacionado ao orlistate, destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP.
Nota de análise
Esses produtos são apenas para fins de teste e ensaio. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3