PHR8857
Dihydrocodeine Bitartrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Dihydrocodeine hydrogen tartrate, 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6α-ol (+)-tartrate (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1200804
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H23NO3.C4H6O6/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3,6,11-13,17,20H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
ZGSZBVAEVPSPFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)