1478833
USP
Orlistat Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Triphenylphosphine oxide, Ph3PO, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
orlistat
fabricante/nome comercial
USP
pf
150-157 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Latanoprost
- Orlistat
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)