PHR8748
N-Formil-L-leucina (3S,4R,6S)-3-hexil-2-oxo-6-undeciltetra-hidro-2H-piran-4-il éster
reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Orlistat Related Compound D
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical secondary standard
reference material
Nível de qualidade
embalagem
package of 25 MG
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)O[C@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H](C1)CCCCCCCCCCC)CCCCCC)C=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
chave InChI
IYWNIYFHQZQPBP-YIPNQBBMSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)