PHR3825
Ácido 7-[(2-Aminoetil)amino]-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-di-hidro-4-oxo-3-quinolinocarboxílico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride, Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog, Desethylene Ciprofloxacin, Desethylene Ciprofloxacin HCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1134324
família API
ciprofloxacin
embalagem
pkg of 30MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
chave InChI
ODOFTUIHVVTJRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)