1478822
USP
Orlistat Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Diisopropyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Diisopropyl bicarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
orlistat
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N(NC(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
chave InChI
FBZULTVJWVCJQV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)