Documentos Principais
1430101
USP
2-Butanona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Fórmula linear:
C2H5COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
741880
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.49 (vs air)
pressão de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
960 °F
Lim. expl.
10.1 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
−87 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Methyl ethyl ketone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ethyl Acetate
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3