419214
Dimethyl 2,6-dibromoheptanedioate
97%
Sinônimo(s):
2,6-Dibromoheptanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
pb
130-140 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidade
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Br)CCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14Br2O4/c1-14-8(12)6(10)4-3-5-7(11)9(13)15-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
AWWJYEJSCIDADZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of difunctional poly(n-butyl acrylate) (pBA) macroinitiator.
- As initiator for the synthesis of dibromo-terminated polystyrene, via atom transfer radical polymerization (ATRP).
- Preparation of polytrithiocarbonate, which serves as Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer (RAFT) agent for radical polymerization reactions.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup