Documentos Principais
1327000
USP
Sulfato de hidroxicloroquina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
433.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
família API
hydroxychloroquine
embalagem
pkg of 200 mg
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to off-white
pH
3.5-5.5 (1% in aqueous solution, pH <6.0)
pf
388.4 °F (198°C; 240°C)
solubilidade
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
water: soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hydroxychloroquine Sulfate is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
Aplicação
Hydroxychloroquine sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Hydroxychloroquine Sulfate Tablets
  • Hydroxychloroquine Sulfate Compounded Oral Suspension
  • Chloroquine Phosphate
Ações bioquímicas/fisiológicas
O sulfato de hidroxicloroquina é um medicamento antirreumático modificador do curso da doença (MMCD) anti-inflamatório (por meio do TNF) e um inibidor da heme polimerase.
O sulfato de hidroxicloroquina é um medicamento antirreumático modificador do curso da doença (MMCD) anti-inflamatório (por meio do TNF) e um inibidor da heme polimerase. Ele é usado no tratamento de malária.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Chloroquine Phosphate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 959-959 (2020)
Hydroxychloroquine Sulfate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(2) (2021)
Daniel H Solomon et al.
Arthritis care & research, 66(8), 1246-1251 (2014-01-29)
Observational studies suggest that hydroxychloroquine (HCQ) may reduce the risk of developing diabetes mellitus in patients with rheumatoid arthritis (RA). We examined the effect of HCQ on insulin resistance in subjects without diabetes mellitus with stable RA. Twenty-three RA subjects
Jacques-Eric Gottenberg et al.
JAMA, 312(3), 249-258 (2014-07-17)
Primary Sjögren syndrome is a systemic autoimmune disease characterized by mouth and eye dryness, pain, and fatigue. Hydroxychloroquine is the most frequently prescribed immunosuppressant for the syndrome. However, evidence regarding its efficacy is limited. To evaluate the efficacy of hydroxychloroquine
Sandhya C Nair et al.
Arthritis care & research, 66(7), 998-1007 (2014-01-01)
Pragmatic clinical trials have been proposed as a solution for nongeneralizability of randomized clinical trial (RCT) results. We investigated whether treatment effects of pragmatic clinical trials are indeed generalizable to clinical practice and how efficacy estimates from published RCTs can
Protocolos
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.