1125006
USP
Chlorpromazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, CPZ, Largactil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorpromazine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
chave InChI
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356)
Descrição geral
Aplicação
- Chlorpromazine
- Chlorpromazine Hydrochloride
- Chlorpromazine Hydrochloride Injection
- Chlorpromazine Hydrochloride Oral Concentrate
- Chlorpromazine Hydrochloride Syrup
- Chlorpromazine Hydrochloride Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3