Documentos Principais
1.09881
Supelco
Buffer concentrate
(glycine/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 1.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Sinônimo(s):
Titrisols for preparation of buffer solutions
About This Item
Código UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
according to DIN 19266
linha de produto
Titrisol®
pH
1.00 (20 °C in H2O)
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
The Titrisol® reference buffer concentrate [glycine/hydrochloric acid; pH=1.00±0.02 (20 °C)] is analyzed in the ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory with a combined glass electrode and 5-point calibration according to DIN 19268 against a certified primary standard reference material following DIN 19266.
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Características e benefícios
  • Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
  • Analytical standard Grade
  • Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis.
Nota de análise
pH-value (20 °C): 1.00 +/- 0.02
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1