1.09882
Buffer concentrate
(citrate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 2.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Sinônimo(s):
Buffer concentrate for 500 ml buffer solution pH 2.00 ± 0.02 (20°C)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
according to DIN 19266
linha de produto
Titrisol®
pH
2.0 (20 °C in H2O)
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
- Analytical standard Grade
- Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Nota de análise
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Informações legais
Padrão
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1