Key Documents
1.09883
Supelco
Concentrado para tampão
(citrate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 3.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
12161704
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
according to DIN 19266
linha de produto
Titrisol®
pH
3.00 (20 °C in H2O)
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O concentrado para tampão de referência Titrisol® [citrato/ácido clorídrico; pH=3,00±0,02 (20 °C)] é analisado em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 com um eletrodo de vidro combinado e uma curva de calibração de 5 pontos de acordo com DIN 19268 em comparação com materiais padrões de referência primários certificados conforme DIN 19266. O material do concentrado de tampão Titrisol® combina a facilidade de uso com o máximo de precisão para a calibração de rotina e monitoramento dos instrumentos de aferição de pH. Para preparar a solução tampão para pH pronta para uso, basta diluir o concentrado para tampão Titrisol®.
Aplicação
  • Bioinspired Collective Total Synthesis of (±)-Rhynchines A-E.: This research outlines the bioinspired synthesis of Rhynchines A-E, demonstrating innovative synthetic methodologies. Silica gel was employed for purification processes, showcasing its critical role in the synthesis and isolation of complex natural products (Guo et al., 2024).
  • Lipidomic analysis and triglyceride profiles of fish oil: Preparation through silica gel column and enzymatic treatment.: This research utilized silica gel column chromatography to separate and analyze triglycerides in fish oil, highlighting its importance in lipidomics and food chemistry (Song et al., 2022).
Características e benefícios
  • Atribuíveis a materiais de referência padrão primários do NIST e PTB
  • Grau padrão analítico
  • Dados de incerteza e rastreabilidade estão documentados em um certificado de análise (CoA) abrangente e específico para cada lote.
Nota de análise
Valor de pH (20 °C): 3,00 ± 0,02
Medido após diluição para 500 ml com um eletrodo de vidro combinado depois de calibração de pontos múltiplos (conforme o DIN 19268) com materiais de referência para o preparo de soluções-tampão padrão de acordo com o DIN 19266.
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1