55097
Glycine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
concentração
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
chave InChI
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)