BP467
Chlorpromazine sulfoxide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1- amine S-oxide
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorpromazine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S+]1(c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCCN(C)C)[O-]
InChI
1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
chave InChI
QEPPAOXKZOTMPM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)