Y0000479
Chlorpromazine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Desmethylchlorpromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorpromazine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCCNC
InChI
1S/C16H17ClN2S/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3
chave InChI
YHFXGBOUSIKGMZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)