Y0000507
Chlorpromazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Chlorpromazine sulfoxide, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1- amine S-oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorpromazine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S+]1(c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCCN(C)C)[O-]
InChI
1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
chave InChI
QEPPAOXKZOTMPM-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)