1027380
USP
Amiodarone Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-N,N-diethylethylamine hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride, 2-Chlorotriethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amiodarone
fabricante/nome comercial
USP
pf
208-210 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN(CC)CCCl
InChI
1S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H
chave InChI
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)