PHR2415
Amiodarone Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, NSC 85437
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 541
traceable to USP 1027346
família API
amiodarone
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1c(c(cc(c1)C(=O)c2c3c([o]c2CCCC)cccc3)I)O
InChI
1S/C19H16I2O3/c1-2-3-7-16-17(12-6-4-5-8-15(12)24-16)18(22)11-9-13(20)19(23)14(21)10-11/h4-6,8-10,23H,2-3,7H2,1H3
chave InChI
PNFMEGSMKIHDFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)