1027346
USP
Amiodarone Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, NSC 85437
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amiodarone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1c(c(cc(c1)C(=O)c2c3c([o]c2CCCC)cccc3)I)O
InChI
1S/C19H16I2O3/c1-2-3-7-16-17(12-6-4-5-8-15(12)24-16)18(22)11-9-13(20)19(23)14(21)10-11/h4-6,8-10,23H,2-3,7H2,1H3
chave InChI
PNFMEGSMKIHDFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Amiodarone Hydrochloride Injection
- Amiodarone Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)