PHR2416
Amiodarone Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, NSC 85438
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000130
traceable to USP 1027357
família API
amiodarone
forma
powder
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H18O3/c1-2-3-7-17-18(15-6-4-5-8-16(15)22-17)19(21)13-9-11-14(20)12-10-13/h4-6,8-12,20H,2-3,7H2,1H3
chave InChI
ZHGKQUXXASLVQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)