97-0191
GC Analysis of Volatiles in White Wine on VOCOL® after SPME using a 75 μm Carboxen/PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: white wine + 25% NaCl
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: 10 min, 40 °C (headspace)
desorption process: 3 min at 290 °C
column: VOCOL, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven: 40 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.: 290 °C
detector: GC-MS, quadrupole, m/z = 31-240
carrier gas: helium, 35 cm/sec
injection: splitless/split, closed 1 min
liner: 0.75 mm liner
sample: white wine
adequação
application for SPME
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
Informações legais
Analito
Fibra para SPME
Padrão
coluna analítica
componente de fase móvel
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)