08375
Ethyl hexanoate
analytical standard
Sinônimo(s):
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5 (vs air)
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1.406-1.408
n20/D 1.407 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?