57906-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Conjunto de fibras de SPME Carboxeno/polidimetilsiloxano (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber
Materiais
metal alloy fiber
plain light blue hub
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Developing a Quantitative SPME Method