57914-U
Conjunto de fibras para SPME de divinilbenzeno-carboxeno-polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS)
for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber, fiber L 2 cm
Sinônimo(s):
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal alloy fiber
plain gray hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 1 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
2 cm
Grupo ativo da matriz
DVB/CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Descrição geral
Aplicação
- Rapid headspace solid-phase microextraction-gas chromatographic-time-of-flight mass spectrometric method for qualitative profiling of ice wine volatile fraction. II: Classification of Canadian and Czech ice wines using statistical evaluation of the data: This study utilizes Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) SPME fibers for rapid analysis of volatile compounds in ice wine, showcasing their application in qualitative profiling and classification based on geographic origin. This highlights the utility of DVB/CAR/PDMS fibers in analytical chemistry and environmental sampling, specifically in the food industry for quality control and authenticity verification (Setkova L, Risticevic S, Pawliszyn J, 2007).
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.