57901-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Sinônimo(s):
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
About This Item
Produtos recomendados
product name
Conjunto de fibras de SPME Carboxeno/polidimetilsiloxano (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 23 ga
Materiais
black hub (metallic)
metal alloy fiber
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 3 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
compatibilidade
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
SPME fibers with Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) and Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) coatings are now available on a nitinol core (NIT) in a SS assembly for improved fiber performance.