Documentos Principais
820026
Sigma-Aldrich
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.25
Nome do produto
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 5 kg
grau
special quality (Specialty Grade)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (purity)
Formulário
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
avg mol wt 66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pkg of 5 kg
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
teor de ácidos graxos livres teor
0.0-0.2 (mg/g)
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
perda
≤5%
faixa de pH
6.8-7.2
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0.0-10.0 mg/g
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3